Print…
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Indolyl phosphate disodium salt
BIB6081-500MG BIB6081-5G
APOSBIB6081-500MGEA 174 EUR
APOSBIB6081-500MG APOSBIB6081-5G
3-Indoxyl phosphate disodium salt
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Fórmula: C₈H₆NNa₂O₄P
Peso Molecular: 257.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00040646
Número CAS: 3318-43-2