Print…
5-Hydroxy-2-methylindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00022714
Número CAS: 13314-85-7