Print…
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Gly-Pro-AMC·HBr
BIB6062-100MG BIB6062-25MG
APOSBIB6062-100MGEA 357 EUR
APOSBIB6062-100MG APOSBIB6062-25MG
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Substratefor dipeptidylaminopeptidase IV.
Fórmula: C₁₇H₂₀BrN₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00152092
Número CAS: 115035-46-6