Print…
Sodium glycocholate
Fornecedor: Apollo Scientific
BIB6061-10G BIB6061-5G
APOSBIB6061-10GEA 0 EUR
APOSBIB6061-10G APOSBIB6061-5G
Sodium glycocholate
Sodium glycocholate
Bile salt.
Fórmula: C₂₆H₄₂NNaO₆
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036741
Número CAS: 863-57-0