Print…
meso-Erythritol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
BIB6050-1KG BIB6050-500G
APOSBIB6050-1KGEA 75.4 EUR
APOSBIB6050-1KG APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Fórmula: C₄H₁₀O₄
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 329…331 °C
Ponto de Fusão: 120…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004710
Número CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3