Print…
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt) (de testículos de salmão)
Fornecedor: Apollo Scientific
BIB6040-100G BIB6040-50G
APOSBIB6040-100GEA 870 EUR
APOSBIB6040-100G APOSBIB6040-50G
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt) (de testículos de salmão)
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130921
Número CAS: 9007-49-2