Print…
L-Dehydroascorbic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6039-1G BIB6039-5G BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA 87 EUR
APOSBIB6039-1G APOSBIB6039-5G APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
L-Dehydroascorbic acid
Fórmula: C₆H₆O₆
Ponto de Fusão: 228 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066467
Número CAS: 490-83-5
EINECS: 207-720-6