Print…
4-Chloroindole-3-acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6028-250MG BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA 40.6 EUR
APOSBIB6028-250MG APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₂
Ponto de Fusão: 179…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216155
Número CAS: 2519-61-1