Print…
Chlorogenic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
BIB6027-25G BIB6027-1G BIB6027-5G
APOSBIB6027-25GEA 155 EUR
APOSBIB6027-25G APOSBIB6027-1G APOSBIB6027-5G
Chlorogenic acid
Chlorogenic acid
Fórmula: C₁₆H₁₈O₉
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003862
Número CAS: 327-97-9