Print…
3-Carbethoxy-2-piperidone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-Piperidone-3-carboxylate, 2-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-Oxo-3-piperidinecarboxylate, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone
BIB6023-100G BIB6023-250G BIB6023-25G
APOSBIB6023-100GEA 400 EUR
APOSBIB6023-100G APOSBIB6023-250G APOSBIB6023-25G
3-Carbethoxy-2-piperidone
3-Carbethoxy-2-piperidone
Fórmula: C8H13NO3
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006038
Número CAS: 3731-16-6