Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6007-100MG BIB6007-1G BIB6007-500MG
APOSBIB6007-100MGEA 0 EUR
APOSBIB6007-100MG APOSBIB6007-1G APOSBIB6007-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Fórmula: C₈H₄BrClKNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00056929
Número CAS: 6578-07-0