Print…
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (de levedura)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Adenosine 5′-monophosphate sodium salt, 5′-Adenylic acid A-5′-P AMP
BIB5012-1G BIB5012-25G BIB5012-5G
APOSBIB5012-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB5012-1G APOSBIB5012-25G APOSBIB5012-5G
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (de levedura)
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅NaO₇P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065023
Número CAS: 149022-20-8