Print…
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 92+% (oxidised form)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB5006-100MG BIB5006-250MG BIB5006-50MG
APOSBIB5006-100MGEA 168 EUR
APOSBIB5006-100MG APOSBIB5006-250MG APOSBIB5006-50MG
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 92+% (oxidised form)
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Purity determined enzymatic method (ADH).
Fórmula: C₂₂H₂₈N₆O₁₄P₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00078882
Número CAS: 86-08-8
EINECS: 201-649-4