Print…
Blasticidin S hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIB4432-250MG BIB4432-50MG BIB4432-25MG
APOSBIB4432-250MGEA 0 EUR
APOSBIB4432-250MG APOSBIB4432-50MG APOSBIB4432-25MG
Blasticidin S hydrochloride
Blasticidin S hydrochloride
Nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes.
Fórmula: C₁₇H₂₇ClN₈O₅
Ponto de Fusão: 218…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02091640
Número CAS: 3513-03-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II