Print…
β-Nicotinamide mononucleotide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: ((2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate, beta-NMN, beta-Nicotinamide mononucleotide, beta-Nicotinamide Ribose monophosphate, β-Nicotinamide ribose monophosphate
BIB3016-250MG BIB3016-500MG
APOSBIB3016-250MGEA 87 EUR
APOSBIB3016-250MG APOSBIB3016-500MG
β-Nicotinamide mononucleotide
β-Nicotinamide mononucleotide
Fórmula: C₁₁H₁₅N₂O₈P
Ponto de Fusão: 166 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00038748
Número CAS: 1094-61-7