Print…
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
BIB3002-25G BIB3002-100G
APOSBIB3002-25GEA 21.9 EUR
APOSBIB3002-25G APOSBIB3002-100G
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
Fórmula: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149360
Número CAS: 18422-05-4