Print…
n-Dodecyl-β-D-maltoside ≥99%, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DDM
BIB2010-1G BIB2010-5G BIB2010-10G
APOSBIB2010-1GEA 26.1 EUR
APOSBIB2010-1G APOSBIB2010-5G APOSBIB2010-10G
n-Dodecyl-β-D-maltoside ≥99%, ultra puro
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Non ionic detergent used to extract proteins
  • Absorbance (1%) 260nm, 100mg/10ml, not more than 0.1
Fórmula: C₂₄H₄₆O₁₁
Peso Molecular: 510.6 g/mol
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043012
Número CAS: 69227-93-6