Print…
Dodecil sulfato de sódio ≥99%, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIB2008-1KG BIB2008-250G BIB2008-500G
APOSBIB2008-1KGEA 157 EUR
APOSBIB2008-1KG APOSBIB2008-250G APOSBIB2008-500G
Dodecil sulfato de sódio ≥99%, ultra puro
Dodecil sulfato de sódio
Ionic detergent.
  • Toxic LD50 of <500mg/kg
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Densidade: 0,37 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II