Print…
PIPES ≥99.5%, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB2004-100G BIB2004-1KG BIB2004-250G
APOSBIB2004-100GEA 40.6 EUR
APOSBIB2004-100G APOSBIB2004-1KG APOSBIB2004-250G
PIPES ≥99.5%, ultra puro
PIPES
Biological buffer - useful range 6.1 - 7.5
  • Heavy metals: <10ppm
  • pKa @ 20°C: 6.8 + 0.5
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006159
Número CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6