Print…
MES ≥99.5%, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-1KGEA 183 EUR
APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
MES ≥99.5%, ultra puro
MES
Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.
  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S
Ponto de Fusão: 277…280 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006181
Número CAS: 4432-31-9
EINECS: 214-478-5