Print…
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1479-1G BIB1479-5G BIB1479-10G
APOSBIB1479-1GEA 72.5 EUR
APOSBIB1479-1G APOSBIB1479-5G APOSBIB1479-10G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Fórmula: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005845
Número CAS: 60-92-4