Print…
Ac-D-Lys-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
BIB1449-250MG BIB1449-1G BIB1449-5G
APOSBIB1449-250MGEA 27.7 EUR
APOSBIB1449-250MG APOSBIB1449-1G APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066056
Número CAS: 58840-79-2