Print…
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1436-1G BIB1436-250MG
APOSBIB1436-1GEA 116 EUR
APOSBIB1436-1G APOSBIB1436-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₇
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00047519
Número CAS: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1