Print…
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1434-10G BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-10GEA 0 EUR
APOSBIB1434-10G APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Ponto de Fusão: 209…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064088
Número CAS: 3767-28-0