Print…
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 94.4 EUR
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Ponto de Fusão: 166 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065050
Número CAS: 7493-95-0