Print…
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1431-100MG BIB1431-250MG BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIB1431-100MG APOSBIB1431-250MG APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Fórmula: C₁₈H₂₅NO₁₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00069845
Número CAS: 3482-57-3