Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1175-1G BIB1175-500MG BIB1175-5G
APOSBIB1175-1GEA 109 EUR
APOSBIB1175-1G APOSBIB1175-500MG APOSBIB1175-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Fórmula: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00040631
Número CAS: 4264-82-8