Print…
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Biotinamidohexanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Biotinyl-6-aminohexanoic Acid Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate, N-[5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotinamide, Biotin-LC-NHS, Biotin-C5-NHS Ester
BIB104-100MG BIB104-250MG
APOSBIB104-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIB104-100MG APOSBIB104-250MG
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
Extended spacer arm -Conjugate for enzyme immunoassays -Primary amine reactive.
Fórmula: C₂₀H₃₀N₄O₆S
Peso Molecular: 454.54 g/mol
Ponto de Fusão: 169 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065502
Número CAS: 72040-63-2