Print…
Azul de bromofenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 55.1 EUR
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
Azul de bromofenol
Azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Ponto de Fusão: 279 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005875
Número CAS: 115-39-9