Print…
D(+)-Biotina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
BIB0603-1G BIB0603-5G BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA 29 EUR
APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G APOSBIB0603-10G
D(+)-Biotina 99%
D(+)-Biotina
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Peso Molecular: 244.31 g/mol
Ponto de Fusão: 231…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005541
Número CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231