Print…
Bialaphos sodium
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB0131-100MG BIB0131-50MG
APOSBIB0131-100MGEA 0 EUR
APOSBIB0131-100MG APOSBIB0131-50MG
Bialaphos sodium
Bialaphos sodium
Bialaphos is tripeptide antibiotic used in transformationexperiments.
Fórmula: C₁₁H₂₁N₃NaO₆P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01674432
Número CAS: 71048-99-2