Print…
Brometo cetrimônio
Fornecedor: Apollo Scientific
BIA6284-100G BIA6284-500G
APOSBIA6284-100GEA 0 EUR
APOSBIA6284-100G APOSBIA6284-500G
Brometo cetrimônio
Brometo cetrimónio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011772
Número CAS: 57-09-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III