Print…
D(-)-Manitol Ph. Eur., BP, USP, JP baixo em endotoxinas
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
APOSBIA4831-1KGEA 285 EUR
APOSBIA4831-1KG
D(-)-Manitol Ph. Eur., BP, USP, JP baixo em endotoxinas
D(-)-Manitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso Molecular: 182,17 g/mol
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064287
Número CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8