Print…
Aphidicolin (de Nigrospora sphaerica)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA4316-1MG BIA4316-5MG
APOSBIA4316-1MGEA 105 EUR
APOSBIA4316-1MG APOSBIA4316-5MG
Aphidicolin (de Nigrospora sphaerica)
Aphidicolin
Fórmula: C₂₀H₃₄O₄
Ponto de Fusão: 224…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00083214
Número CAS: 38966-21-1