Print…
Azul de metileno, BioChemica (C.I. 52015)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
APOSBIA4084-100GEA 198 EUR
APOSBIA4084-100G
Azul de metileno, BioChemica (C.I. 52015)
Azul de metileno
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319,86 g/mol
Ponto de Fusão: 180 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4