Print…
6-Azauracil
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA4024-100G BIA4024-25G BIA4024-500G
APOSBIA4024-100GEA 109 EUR
APOSBIA4024-100G APOSBIA4024-25G APOSBIA4024-500G
6-Azauracil
6-Azauracil
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 274…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006456
Número CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0