Print…
D-(+)-Arabitol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA4016-100G BIA4016-25G
APOSBIA4016-100GEA 299 EUR
APOSBIA4016-100G APOSBIA4016-25G
D-(+)-Arabitol
D-(+)-Arabitol
Producer of xylitol via biotransformation.
Fórmula: C₅H₁₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004709
Número CAS: 488-82-4