Print…
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-APP
BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-1GEA 364 EUR
APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Fórmula: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Ponto de Fusão: 176 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 108084-47-5