Print…
2-Aminoisobutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA4009-100G BIA4009-1KG BIA4009-250G
APOSBIA4009-100GEA 26.1 EUR
APOSBIA4009-100G APOSBIA4009-1KG APOSBIA4009-250G
2-Aminoisobutyric acid
2-Aminoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008049
Número CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0