Print…
7-Aminocephalosporanic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 79.9 EUR
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005177
Número CAS: 957-68-6