Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL)
Fornecedor: Apollo Scientific
APOSBIA3452-500GEA 183 EUR
APOSBIA3452-500G APOSBIA3452-250G APOSBIA3452-1KG
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL)
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157,6 g/mol
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1