Print…
Adonitol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
BIA3219-250G BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA 183 EUR
APOSBIA3219-250G APOSBIA3219-50G
Adonitol
Adonitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064291
Número CAS: 488-81-3