Print…
Reagente de Cleland
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
BIA2948-10G BIA2948-25G BIA2948-5G
APOSBIA2948-10GEA 203 EUR
APOSBIA2948-10G APOSBIA2948-25G APOSBIA2948-5G
Reagente de Cleland
Reagente de Cleland
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3