Print…
Adenina ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 43.5 EUR
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adenina ≥99%
Adenina
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₅H₅N₅
Ponto de Fusão: 360…365 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041790
Número CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III