Print…
EDTA sal dissódico dihidratado 0,1 M Volumetric
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
BIA181670-1L BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA 43.9 EUR
APOSBIA181670-1L APOSBIA181670-5L
EDTA sal dissódico dihidratado 0,1 M Volumetric
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Peso Molecular: 372.24 g/mol
Ponto de Fusão: 255
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
Merck Index: 13,03543