Print…
N-Acetyl-DL-tryptophan
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ac-DL-Trp-OH
APOSBIA1791-100GEA 227 EUR
APOSBIA1791-100G APOSBIA1791-1KG
N-Acetyl-DL-tryptophan
N-Acetyl-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Peso Molecular: 246,27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005644
Número CAS: 87-32-1