Print…
N-Acetyl-DL-leucine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA1766-100G BIA1766-25G
APOSBIA1766-100GEA 0 EUR
APOSBIA1766-100G APOSBIA1766-25G
N-Acetyl-DL-leucine
N-Acetyl-DL-leucine
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00026498
Número CAS: 99-15-0