Print…
N-Acetyl-L-leucine
Fornecedor: Apollo Scientific
BIA1765-100G BIA1765-250G BIA1765-25G
APOSBIA1765-100GEA 75.4 EUR
APOSBIA1765-100G APOSBIA1765-250G APOSBIA1765-25G
N-Acetyl-L-leucine
N-Acetyl-L-leucine
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Ponto de Fusão: 187…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065131
Número CAS: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3