N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
BIA1745-100G
BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA
27.7
EUR
APOSBIA1745-100G
APOSBIA1745-500G
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Fórmula:
C₄H₇NO₃ Ponto de Fusão: 207…209 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004275 Número CAS: 543-24-8 EINECS: 208-839-6 |