Print…
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
BIA1710-25G BIA1710-5G
APOSBIA1710-25GEA 132 EUR
APOSBIA1710-25G APOSBIA1710-5G
N-Acetyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-β-D-glucosamine
From synthetic source.
Fórmula: C₈H₁₅NO₆
Ponto de Fusão: 211…213 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00136044
Número CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2